Merck
66450
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-cyclohexene
purum, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
1,2,3,6-Tetrahydrotoluene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12
Número de CAS:
Peso molecular:
96.17
Beilstein:
1901299
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Ensayo
≥99.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.442
bp
101-102 °C (lit.)
densidad
0.799 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1CCC=CC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3
Clave InChI
FSWCCQWDVGZMRD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)