Merck
65958
Sigma-Aldrich
Bromomethane-13C
purum, 99 atom % 13C, cylinder (incl. valve, net weight ~2 g)
Sinónimos:
Methyl-13C bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CH3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
95.93
Beilstein:
2231126
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
densidad de vapor
3.3 (20 °C, vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1420 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
grado
purum
Formulario
cylinder (incl. valve, net weight ~2 g)
temp. de autoignición
996 °F
lim. expl.
16 %
bp
4 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
densidad
1.73 g/mL at 0 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[13CH3]Br
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1+1
Clave InChI
GZUXJHMPEANEGY-OUBTZVSYSA-N
Envase
Sure/Pac® cylinder, Recommended valves see section ′Tools/Valves and Adapter for Cylinders′ in the annex at the end of this catalog.
Otras notas
Sales restrictions may apply
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)