63910
Mesitylene
puriss., ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
1,3,5-Trimethylbenzene
About This Item
Productos recomendados
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
1022 °F
expl. lim.
0.88-6.1 %, 100 °F
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
n20/D 1.499
bp
163-166 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
122.0 °F
flash_point_c
50 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?