Documentos clave
62103
Supelco
Lewatit® TP 207 sodium form
sodium form
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
Nivel de calidad
descripción
weakly acidic cation exchanger
Formulario
particles (spherical)
humedad
53-58%
técnicas
LPLC: suitable
pérdida
45-60% loss on drying, 110 °C
Matriz
styrene-divinylbenzene (macroporous)
grupo activo de la matriz
iminodiacetic acid functional group
tamaño de partícula
400-1250 μm
capacidad
2.2 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
affinity
Aplicación
Especialmente adecuado para la aglomeración selectiva de cationes de metales pesados en soluciones débilmente ácidas o básicas.
Información legal
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)