Documentos
62096
Supelco
Lewatit® MonoPlus M 500 chloride form
Cl--form, strongly basic
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.52
Quality Level
form
beads
technique(s)
LPLC: suitable
loss
45-60% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
quaternary amine
particle size
575 μm std dev ±50
capacity
1.0 meq/mL
separation technique
anion exchange
General description
Proporciona un lecho filtrante con propiedades especiales: velocidad de intercambio alta , utilización de la capacidad total muy alta, cantidad baja de agua necesaria de lavado, gradiente de fricción casi lineal para una completa altura de la cámara, muy buena separación de los componentes en el filtro de la cámara de mezcla.; resina de intercambio aniónico de tipo gel; partículas esféricas del mismo diámetro (monodispersas)
Application
Strongly basic anion exchange resin for use in single and mixed bed operations, with good regeneration efficiency. Monodispersed particle size range provides excellent filter bed flow for high utilization and good separation.
Legal Information
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.