61820
L-Leucine
≥99.0% (NT)
Sinónimos:
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0% (NT)
actividad óptica
[α]20/D +15.5±1.0°, c = 5% in 5 M HCl
impurezas
≤0.3% foreign amino acids
residuo de ign.
≤0.1% (as SO4)
pérdida
≤0.1% loss on drying, 110 °C
mp
>300 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Clave InChI
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
Aplicación
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.