Merck
59785
Supelco
Dimethyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
reference material
Sinónimos:
Amlodipine Related Compound F
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H23ClN2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
394.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C19H23ClN2O5/c1-11-15(18(23)25-2)16(12-6-4-5-7-13(12)20)17(19(24)26-3)14(22-11)10-27-9-8-21/h4-7,16,22H,8-10,21H2,1-3H3
Clave InChI
UDSAEMGNQXMCDF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)