Merck
59603
Supelco
Terbutryn-(S-methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
N-tert-Butyl-N′-ethyl-6-methyl-d3-thio-1,3,5-triazine-2,4-diamine
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
grado
analytical standard
Nivel de calidad
pureza isotópica
≥98.5 atom % D
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
Formato
neat
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)