Merck
57236
Sigma-Aldrich
Methyl indole-4-carboxylate
purum, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
4-Methoxycarbonylindole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
175.18
Beilstein:
141826
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (GC)
mp
68-71 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-3-2-4-9-7(8)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3
Clave InChI
WEAXQUBYRSEBJD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
  • Reactant for preparation of cytotoxic agents against multidrug-resistant cancer cells
  • Reactant for preparation of inhibitor for β-tryptase
  • Reactant for preparation of histamine H3 antagonists
  • Reactant for preparation of JNK3 MAP kinase inhibitors
  • Reactant for preparation of nucleosides
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)