Merck
56613
Supelco
trans-2-Decenoyl-L-carnitine
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-1-oxo-2-decenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H31NO4
Peso molecular:
313.43
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥94.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]/D -11.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤10.0% water
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)