Merck
55188
Supelco
Sodium (R)-β-hydroxyisobutyrate
analytical standard
Sinónimos:
(R)-β-Hydroxyisobutyric acid sodium salt, (R)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid sodium salt, R-HIBA, R-β-HIBA-Na, Sodium (R)-3-hydroxy-2-methylpropionate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7NaO3
Número de CAS:
Peso molecular:
126.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (GC)
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0%
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤5.0% water (cal. from elemental analysis)
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].C[C@H](CO)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1
Clave InChI
RBJZIQZDAZLXEK-AENDTGMFSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)