Documentos clave
54300
Sigma-Aldrich
Silica gel Rubin drying bags
with indicator function, 4 TE, bag with ~120 g, crystalline
Sinónimos:
Drying bags with silicagel Rubin
About This Item
Código UNSPSC:
11101527
Formulario
crystalline
calidad
4 TE
bag with ~120 g
with indicator function
fabricante / nombre comercial
Zeochem AG
tamaño de partícula
1.0-3.0 mm
Descripción general
active: red; inactive: yellow; regeneration at max. 80°C
Otras notas
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)