Merck
53162
Supelco
Laboratory pH-Electrode
Glass body (Double junction refillable)
Sinónimos:
pH-Electrode for the laboratory
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
Materiales
glass shaft
grado
for ion-selective electrodes
intervalo de medición de la temperatura
0-100 °C
pH
0-14
7.0±0.25(internal buffer)
Descripción general
Electrolyte refillable, KCl c= 3 mol/L, Ag+-free
S7 connector
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
For reliabel pH measurement in the water industry and for process chemistry.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)