Merck
53047
Sigma-Aldrich
5-Carboxy-X-rhodamine triethylamine salt
for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Sinónimos:
5-ROX
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H30N2O5 · C6H15N
Número de CAS:
Peso molecular:
635.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grado
for fluorescence
Ensayo
≥90% (HPLC)
solubilidad
DMSO: soluble
methanol: soluble
fluorescencia
λex 575 nm; λem 600 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)