Merck
52288
Supelco
6-Methoxy-2-naphthol
analytical standard
Sinónimos:
2-Hydroxy-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxynaphthalen-2-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.20
Beilstein:
2043873
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
cadena SMILES
COc1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
Clave InChI
WWPKRXOOVICNJY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)