Documentos clave
51200
Sigma-Aldrich
Gum arabic from acacia tree
fine powder
Sinónimos:
Acacia gum
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Formulario
fine powder
residuo de ign.
≤4%
pérdida
≤15% loss on drying
Otras notas
Believed to be a branched polymer of galactose, rhamnose, arabinose, and glucuronic acid as the calcium, magnesium, and potassium salts with a mol. wt. of approx. 250,000.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)