50797
Hexylene glycol
analytical standard
Sinónimos:
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
0.02 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
7.4 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
n20/D 1.427-1.429
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
densidad
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
Clave InChI
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)