Merck
49539
Supelco
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
analytical standard
Sinónimos:
α-Cetone, Isomethyl-α-ionone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H22O
Número de CAS:
Peso molecular:
206.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidad
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
Clave InChI
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)