Merck
47717
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formylbenzoate
technical, ≥90% (HPLC)
Sinónimos:
Methyl benzaldehyde-4-carboxylate, Methyl terephthalaldehydate
About This Item
Fórmula lineal:
HCOC6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
164.16
Beilstein:
775895
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grado
technical
Ensayo
≥90% (HPLC)
bp
265 °C (lit.)
mp
59-63 °C (lit.)
59-63 °C
solubilidad
methanol: 0.1 g/mL, clear
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
Clave InChI
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)