46573
Estrone
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one, 3-Hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, Folliculin
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
258-260 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
Clave InChI
DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
Información sobre el gen
human ... ESR1(2099)
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Milli-Q® ultrapure water systems deliver water free of organic contaminants , including hormones present in a lab's tap water, making it suitable for the most sensitive LC-MS/MS analyses.
Los sistemas de producción de agua ultrapura Milli-Q® suministran agua exenta de contaminantes orgánicos, incluidas las hormonas presentes en el agua del grifo de un laboratorio, lo que los hace adecuados para los análisis mediante LC-MS/MS más sensibles.
Milli-Q® ultrapure water systems deliver water free of organic contaminants , including hormones present in a lab's tap water, making it suitable for the most sensitive LC-MS/MS analyses.