46390
Endrin-ketone solution
100 ng/μL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
3b,4,5,6,6,6a-Hexachlorodecahydro-2,5,7-metheno-3H-cyclopenta[a]pentalen-3-one
About This Item
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
100 ng/μL in acetonitrile
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[C@@H]1[C@@]2(Cl)[C@H]3[C@@H]4C[C@@H]5[C@H]3[C@](Cl)(C2(Cl)Cl)[C@@]1(Cl)[C@@H]5C4=O
InChI
1S/C12H8Cl6O/c13-8-9(14)6-2-1-3(7(6)19)4-5(2)11(9,16)12(17,18)10(4,8)15/h2-6,8H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6+,8+,9-,10+,11-/m1/s1
Clave InChI
IZHZFAQWVKBTSL-YTMKBKNTSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)