46098
Ethylene glycol diformate
≥98.0%
Sinónimos:
1,2-Diformyloxyethane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0%
índice de refracción
n20/D 1.415
bp
174-178 °C (lit.)
densidad
1.226 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
O=COCCOC=O
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)