45925
1-Chloro-4-nitrobenzene
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
5.4 (vs air)
presión de vapor
0.09 mmHg ( 25 °C)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
242 °C (lit.)
mp
80-83 °C (lit.)
densidad
1.298 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
Clave InChI
CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
255.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
124 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)