Merck
45301
Supelco
Chlorbufam
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
1-Methyl-2-propynyl N-(3-chlorophenyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
223.66
Beilstein:
4429630
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CC(OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1)C#C
InChI
1S/C11H10ClNO2/c1-3-8(2)15-11(14)13-10-6-4-5-9(12)7-10/h1,4-8H,2H3,(H,13,14)
Clave InChI
ULBXWWGWDPVHAO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T Khafif et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 17(2), 153-170 (1982-01-01)
Kinetics of degradation of chlorbufam is determined in aqueous solution, in aqueous solution with humic acids, argilo-humic complexes, soil and sterile soil. The adsorption is also evaluated in this different fractions. The adsorption process has a protecting effect and the