44970
Iron(II) sulfate heptahydrate
puriss. p.a., ACS reagent
Sinónimos:
Ferrous sulfate heptahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
presión de vapor
14.6 mmHg ( 25 °C)
caducidad
~2 yr
impurezas
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
3.0-4.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
densidad
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
trazas de catión
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤20 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe3+: ≤500 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤500 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)