Merck
44880
Supelco
1-Phenyleicosane
analytical standard
Sinónimos:
Eicosylbenzene
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)19C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
358.64
Beilstein/REAXYS Number:
2561141
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
grade
analytical standard
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
40-43 °C
application(s)
environmental
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccccc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)