Merck
44344
Supelco
Valeric acid
pharmaceutical impurity standard
Sinónimos:
Valproic acid impurity A (PhEur), n-Valeric acid, Pentanoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Beilstein:
969454
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
densidad de vapor
3.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.15 mmHg ( 20 °C)
familia API
valeric acid
Ensayo
≥99.0% (GC)
temp. de autoignición
707 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
7.6 %
impurezas
≤5.0% water
índice de refracción
n20/D 1.408 (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
185 °C (lit.)
mp
−20-−18 °C (lit.)
densidad
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)