Merck
443115
Supelco
Filling solution for cyanide or sulfide electrode (10% KNO3, trace AgCl, KCl)
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
bp
100 °C/750 mmHg
densidad
1.06 g/mL at 25 °C
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)