Merck
442283
Sigma-Aldrich
1′,3′-Dihydro-5′-methoxy-1′,3′,3′-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2′-(2H)-indole]
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
352.38
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
95%
mp
134-136 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2N(C)C3(Oc4ccc(cc4C=C3)[N+]([O-])=O)C(C)(C)c2c1
Application
Photochromic dye
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)