Merck
43825
Supelco
Salicylic acid (phenyl-13C6)
analytical standard
Sinónimos:
2-Hydroxybenzoic acid (phenyl-13C6)
About This Item
Fórmula lineal:
2-(HO)13C6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
144.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.5% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
158-161 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
Formato
neat
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
YGSDEFSMJLZEOE-IDEBNGHGSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Nota de análisis
LC-MS identity conforms
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
157 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)