Merck
429643
Sigma-Aldrich
Hexanal 2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH=NNHC6H3(NO2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
280.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
grade
environmental standard
assay
99%
mp
101-103 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+
InChI key
SJUYYAXVFFVQNX-MDWZMJQESA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)