Merck
42717
Supelco
Nα-(5-Hydrazino-2,4-dinitrophenyl)-L-valinamide
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(2S)-2-[(5-Hydrazinyl-2,4-dinitrophenyl)amino]-3-methylbutanamide, HDNP-L-Val-NH2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16N6O5
Peso molecular:
312.28
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
calidad
LiChropur
técnicas
HPLC: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ravi Bhushan et al.
Journal of chromatography. A, 1190(1-2), 86-94 (2008-03-21)
Five new chiral derivatizing reagents 5-hydrazino-2,4-dinitrophenyl-l-alaninamide (HDNP-l-Ala-NH2), 5-hydrazino-2,4-dinitrophenyl-l-phenylalaninamide (HDNP-l-Phe-NH2), 5-hydrazino-2,4-dinitrophenyl-l-valinamide (HDNP-l-Val-NH2), 5-hydrazino-2,4-dinitrophenyl-l-leucinamide (HDNP-l-Leu-NH2) and 5-hydrazino-2,4-dinitrophenyl-l-phenylglycinamide (HDNP-d-Phg-NH2) were synthesized by straightforward two-step synthesis starting from 1,5-difluoro-2,4-dinitrobenzene. Nucleophilic substitution of one fluorine atom in DFDNB with different amino acid amides yielded Marfey's