Merck
42266
Supelco
Flumiclorac
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-Chloro-4-fluoro-5-(3,4,5,6-tetrahydrophthalimido)phenoxyacetic acid, 2-[2-Chloro-4-fluoro-5-(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)phenoxy]acetic acid, [2-Chloro-5-(cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximido)-4-fluororophenoxy]acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H13ClFNO5
Número de CAS:
Peso molecular:
353.73
Beilstein:
7775321
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
cadena SMILES
O=C1N(C2=C(F)C=C(Cl)C(OCC(O)=O)=C2)C(C3=C1CCCC3)=O
InChI
1S/C16H13ClFNO5/c17-10-5-11(18)12(6-13(10)24-7-14(20)21)19-15(22)8-3-1-2-4-9(8)16(19)23/h5-6H,1-4,7H2,(H,20,21)
Clave InChI
GQQIAHNFBAFBCS-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)