Merck
42224
Supelco
4-Nitrophenol
certified reference material, TraceCERT®
Sinónimos:
p-Nitrophenol
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
139.11
Beilstein:
1281877
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
presión de vapor
0.6 mmHg ( 120 °C)
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
crystalline
temp. de autoignición
541 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
bp
279 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Clave InChI
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney,Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
336.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
169.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1