Merck
42198
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,5-Dinitro-N-(1-phenylethyl)benzamide
for chiral derivatization
Sinónimos:
(S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-methylbenzylamine, (S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-1-phenylethylamine
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(CH3)NHCOC6H3(NO2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
315.28
Beilstein:
3627249
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
grado
for chiral derivatization
actividad óptica
[α]20/D +47±2°, c = 0.9% in acetone
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
mp
158-161 °C (lit.)
158-161 °C
cadena SMILES
C[C@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H13N3O5/c1-10(11-5-3-2-4-6-11)16-15(19)12-7-13(17(20)21)9-14(8-12)18(22)23/h2-10H,1H3,(H,16,19)/t10-/m0/s1
Clave InChI
ABEVDCGKLRIYRW-JTQLQIEISA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)