Merck
420468
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-phenyl-1-benzopyrylium tetrafluoroborate
Dye content 90 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H13BF4O
Número de CAS:
Peso molecular:
308.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
composition
Dye content, 90%
mp
170 °C (dec.) (lit.)
λmax
397 nm
SMILES string
F[B-](F)(F)F.Cc1cc([o+]c2ccccc12)-c3ccccc3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)