Merck
41171
Supelco
4-Hydroxyestradiol
analytical standard
Sinónimos:
1,3,5(10)-Estratriene-3,4,17β-triol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H24O3
Número de CAS:
Peso molecular:
288.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4c(O)c(O)ccc24
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,16,19-21H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,16+,18+/m1/s1
Clave InChI
QOZFCKXEVSGWGS-ZHIYBZGJSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
4-Hydroxyestradiol, an metabolite of estradiol, forms adducts with adenine (N3) and guanine (N7) by depurinating sites in DNA of cultured human breast epithelial cells. This effect may play an important role in malignant transformation of these cells.
Nota de análisis
LC-MS identity conforms
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tilak Khanal et al.
Toxicology and applied pharmacology, 277(1), 39-48 (2014-03-19)
Leptin, a hormone with multiple biological actions, is produced predominantly by adipose tissue. Among its functions, leptin can stimulate tumour cell growth. Oestrogen receptor α (ERα), which plays an essential role in breast cancer development, can be transcriptionally activated in