Merck
40426
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)polystyrene
extent of labeling: ~3.4 mmol/g Cl loading
Sinónimos:
Merrifield resin
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Extensión del etiquetado
~3.4 mmol/g Cl loading
Matriz
(crosslinked with 2% DVB)
tamaño de partícula
200-400 mesh
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Clave InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)