39833
3,3-Dimethyl-1-butene
analytical standard
Sinónimos:
Neohexene
About This Item
grado
analytical standard
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
6.96 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.376 (lit.)
n20/D 1.377
bp
41 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
densidad
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
petroleum
cadena SMILES
CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
Clave InChI
PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)