39411
Polystyrene Beads for Gel Permeation Chromatography
for organic compounds with molecular weight up to 1000 daltons
Sinónimos:
Gel Permeation Chromatography Polystyrene Beads, Size exclusion Chromatography Polystyrene Beads
Formulario
beads
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
crosslinked with 8% DVB
grupo activo de la matriz
polymer
tamaño de partícula
40-80 μm
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)