Merck
392359
Sigma-Aldrich
trans-2-[4-(Dimethylamino)styryl]benzothiazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H16N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
280.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
203-205 °C (lit.)
λmax
397 nm
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C17H16N2S/c1-19(2)14-10-7-13(8-11-14)9-12-17-18-15-5-3-4-6-16(15)20-17/h3-12H,1-2H3/b12-9+
InChI key
MVMOMSLTZMMLJR-FMIVXFBMSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)