Documentos clave
38837
Sigma-Aldrich
Laccase, Coriolus versicolor, CLEA
≥0.3 U/mg
Sinónimos:
Laccase, Coriolus versicolor, cross-linked enzyme aggregate
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
powder
Nivel de calidad
actividad específica
≥0.3 U/mg
temp. de almacenamiento
2-8°C
Definición de unidad
1 U corresponds to the amount of enzyme which oxidizes 1 μmol ABTS per minute at pH 4.5 and 25°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)