38753
Bisphenol AP
analytical standard
Sinónimos:
4,4′-(1-Phenylethylidene)bisphenol, Bisphenol AP
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
188-191 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CC(c1ccccc1)(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C20H18O2/c1-20(15-5-3-2-4-6-15,16-7-11-18(21)12-8-16)17-9-13-19(22)14-10-17/h2-14,21-22H,1H3
Clave InChI
VOWWYDCFAISREI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Urine samples[1] and beverages[3] using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Wastewaters using gas-chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).[4]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)