381888
2,3-Naphthalenedicarbonitrile
97%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
253-255 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
N#Cc1cc2ccccc2cc1C#N
InChI
1S/C12H6N2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-6H
InChI key
KNBYJRSSFXTESR-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?