Merck
372013
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-alanine methyl ester
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(O2N)2C6H3NHCH(CH3)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
269.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
assay
97%
optical activity
[α]20/D −22°, c = 1 in toluene
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)[C@H](C)Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H11N3O6/c1-6(10(14)19-2)11-8-4-3-7(12(15)16)5-9(8)13(17)18/h3-6,11H,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI key
RXDDNUKGTCKLDT-LURJTMIESA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)