37054
Halfenprox
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-(4-Bromodifluoromethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(COCC1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)OC(F)(F)Br
InChI
1S/C24H23BrF2O3/c1-23(2,19-11-13-21(14-12-19)30-24(25,26)27)17-28-16-18-7-6-10-22(15-18)29-20-8-4-3-5-9-20/h3-15H,16-17H2,1-2H3
Clave InChI
WIFXJBMOTMKRMM-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?