36754
9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F2α
~99% (TLC), 10 mg/mL in methyl acetate
Sinónimos:
U-46619, U46619
About This Item
assay
~99% (TLC)
concentration
10 mg/mL in methyl acetate
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1C2CC(CO2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-19-18(16-14-20(19)25-15-16)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16?,17-,18-,19+,20?/m0/s1
InChI key
LQANGKSBLPMBTJ-REGKDVDGSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
14.0 °F
flash_point_c
-10 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?