Merck
36617
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-1,2-Dicyclohexyl-1,2-ethanediol
purum, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
(1R,2R)-1,2-Dicyclohexylethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
[C6H11CH(OH)-]2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (GC)
actividad óptica
[α]20/D −2.3±0.3°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
138-142 °C (lit.)
138-142 °C
cadena SMILES
O[C@H](C1CCCCC1)[C@H](O)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H26O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h11-16H,1-10H2/t13-,14-/m1/s1
Clave InChI
CKHLARJSOMXDKL-ZIAGYGMSSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
Auxiliary used in highly enantio- and diastereoselective syntheses via boronic esters
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
D.S. Matteson et al.
Journal of the American Chemical Society, 112, 3964-3964 (1990)
D.S. Matteson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 6545-6545 (1993)