Merck
363227
Sigma-Aldrich
4,4′-Diazido-2,2′-stilbenedisulfonic acid disodium salt hydrate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
N3C6H3(SO3Na)CH=CHC6H3(N3)SO3Na · xH2O
Peso molecular:
466.36 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
173-184 °C (dec.)
SMILES string
O.[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)N=[N+]=N[Na])N=[N+]=N[Na]
InChI
1S/C14H10N6O6S2.2Na.H2O/c15-19-17-11-5-3-9(13(7-11)27(21,22)23)1-2-10-4-6-12(18-20-16)8-14(10)28(24,25)26;;;/h1-8H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b2-1+;;;
InChI key
GQDMQDHXOKHNMS-YOTINIEPSA-L
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)