Merck
35867
Sigma-Aldrich
Sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid, DCHBS, DHBS
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3Cl2NaO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
265.05
Beilstein:
3640643
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
Ensayo
≥98.0% (TLC)
solubilidad
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
cadena SMILES
[Na+].Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of peroxidase in coupled enzymatic reactions. Component of Trinder reagent for use with peroxidase to measure generation of hydrogen peroxide in automated systems.
Otras notas
Chromogenic substrate for the spectrophotometric assay of hydrogen peroxide[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
F. Wang et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 344, 556-556 (1992)